Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Rotolo standard di carta igienica Scott™
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 9.4 cm
Dimensione della confezione:
36 rotoli
Descrizione
- Un rotolo di carta igienica a 2 veli di qualità che rappresenta una soluzione efficiente per le aree bagno perché grazie ai suoi fogli idrosolubili consente di prevenire l'ostruzione degli scarichi; Il rotolo standard di carta igienica Scott™
Specifica
Specifica
| Product Type | Rotolo di carta igienica |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 24.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12.4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 9.4 cm |
| Materiale | Carta |
| Certificazione/Conformità | Certificato FSC |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni (L x P) | 12 x 9.4 cm |
| Formato | Rotolo |
| Vedi altri risultati |