Learn More
OHAUS™ Bilance di precisione portatili Scout™ SKX
Codice prodotto. 15569631 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
220 g
420 g
620 g
1200 g
2.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Leggibilità:
0.01 g
0.1 g
0.1 g
1 g
Modello:
SKX1202
SKX2201
SKX2202
SKX222
SKX421
SKX422
SKX6201
SKX621
SKX622
SKX8200
Tempo di stabilizzazione:
1 sec.
1.5 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15569631
Marca: OHAUS™ 30253080
Velocità di pesatura rapida e ad alta risoluzione per risultati ripetibili e affidabili. Le bilance di precisione portatili OHAUS Scout SKX sono ideali per le applicazioni in aula più impegnative.
Struttura
  • Involucro in ABS
  • Piatto in acciaio inox ad alta resistenza e supporto in plastica resistente agli urti
  • Coperchio sostituibile
Display
  • Luminoso display LCD retroilluminato grande: 6-digit 7-segment with white LED backlight
  • Maggiore leggibilità in condizioni di scarsa illuminazione e visualizzazione più semplice dei risultati da una scrivania o da un banco di laboratorio
Design Features
  • Tempo di stabilizzazione rapido di un secondo per aumentare l'efficienza in classe
  • Funzionamento a quattro pulsanti
  • Il sistema integrato di protezione da sovraccarico superiore protegge il bilanciamento in aule difficili
  • Design salvaspazio per stoccaggio impilabile
  • Calibrazione: Regolazione della linearità o dell'intervallo esterno selezionabile dall'utente o digitale con peso esterno
  • Il blocco per trasporto integrato protegge la cella di carico da eventuali danni durante lo stoccaggio e il trasporto in pila
  • Interruttore di blocco menu per bloccare il bilanciamento in una configurazione specifica
  • Vassoi di sicurezza integrati per prevenire furti
  • Gancio inferiore per peso integrato per pesature da sotto la bilancia
  • Piatto di pesatura in acciaio inox rimovibile
  • Indicatore di stabilità
  • Indicatori di carico in difetto
  • Indicatore di batteria in esaurimento
  • Spegnimento automatico
Funzionamento
  • Adattatore CA (incluso), batterie (non incluse)
Communication
  • Opzioni di connettività multiple per la registrazione e la comunicazione dei dati
  • &
Schermatura
  • Coperchio superiore facile da rimuovere
  • Funge da protezione contro il vento per mantenere stabile la superficie di pesatura in ambienti difficili, mantenendo al contempo costante la velocità di pesatura
Applicazioni
  • Determina il peso dei componenti sul piatto nell'unità di misura selezionata.
  • Determina la densità dei solidi o dei liquidi. Con il gancio inferiore per peso integrato, è possibile eseguire test di gravità specifica per oggetti che non possono essere posizionati facilmente sul piatto di pesatura.
  • Misura il peso di un campione e lo calcola automaticamente in moli.
Certifications
OIML F2 or ASTM Class 4
Compliance
  • Product Safety: IEC/EN 61010-1; UL Std. No. 61010-1
  • Electromagnetic Compatibility: IEC/EN 61326-1 Class B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità OIML F2 or ASTM Class 4
Tipo di collegamento RS-232, USB Host, USB Device, Ethernet or Bluetooth
Capacità 8.2 kg
Leggibilità 1 g
Formato g, kg, N, once, libbre, libbre:once
Da utilizzare con (applicazione) Pesatura generica, didattica
Linearità 1 g
Materiale Plastica ABS, acciaio inox
Modello SKX8200
Forma vaschetta Forma rettangolare
Ripetibilità 1 g
Tempo di stabilizzazione 1 sec.
Temperature Range (Metric) °°
Carico del test 8000 g, M1
Tipo Bilancia di precisione portatile
Modalità di pesatura Pesatura, determinazione della densità, pesatura di moli
Dimensioni (P x L x A) 22.4 x 20.2 x 5.4 cm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 170 mm
Profondità (sistema metrico) vasca 140 mm
Peso (sistema metrico) 1 kg
Requisiti elettrici AC adapter (included) or 4 AA batteries (not inclu