Learn More
OHAUS™ Bilance di precisione portatili Scout™ STX
Codice prodotto. 15549611 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
120 g
220 g
420 g
620 g
1200 g
2.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Leggibilità:
0.001 g
0.01 g
0.01 g
0.1 g
0.1 g
1 g
Modello:
STX1202
STX123
STX2201
STX2202
STX222
STX223
STX421
STX422
STX6201
STX621
STX622
STX8200
Tempo di stabilizzazione:
1 sec.
1.5 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15549611
Marca: OHAUS™ 30253058
La pesatura veloce e l'elevata risoluzione garantiscono risultati ripetibili e affidabili, impostando così nuovi standard nella pesatura industriale e di laboratorio. Le bilance di precisione portatili OHAUS Scout STX offrono una navigazione veloce ed efficace grazie al display touchscreen a colori. Più modalità di applicazione integrate semplificano anche le operazioni di pesatura più complesse.
Struttura
  • ABS housing, stainless steel pan, replaceable in-use cover
Display
  • Full-color Touchscreen WQVGA Graphic LCD (4.3 in. diagonal), QWERTY keyboard and numeric keypad to quickly input GLP and GMP data and other application data
  • Large, resilient screen allows for effortless operation through its informative icon driven menu structure, guiding the user through every step of the weighing application
Design Features
  • Fast stabilization time as fast as one second increases productivity
  • Indicatore con livella anteriore
  • Integrated superior overload protection system protects the balance in rugged and demanding environments
  • Indicatori di carico in difetto
  • Spia di batteria bassa e autospegnimento
  • Indicatore di stabilità
  • Calibration: user-selectable external span or linearity calibration/digital with external weight
  • Space-saving, slim design for stackable storage
  • Vassoi di sicurezza integrati per prevenire furti
  • Gancio inferiore per peso integrato per pesature da sotto la bilancia
  • Piatto di pesatura in acciaio inox rimovibile
  • Save-to-USB function
  • Interruttore di blocco menu per bloccare il bilanciamento in una configurazione specifica
  • Integrated transportation/storage lock
  • Nine operating languages (English, Spanish, German, Italian, French, Polish, Hungarian, Czech and Turkish) for simplified weighing
Funzionamento
  • Adattatore CA (incluso), batterie (non incluse)
Communication
  • Optional RS232, USB host, USB device, Bluetooth or Ethernet
Schermatura
  • Designed with an easy to remove top cover piece
  • Protects the sample from external influences, increasing the speed and repeatability of measurements
Applicazioni
  • Determina il peso dei componenti sul piatto nell'unità di misura selezionata.
  • Measures the weight of a sample displayed as a percentage of a pre-established reference weight.
  • Counts the number of pieces on the pan using a uniform weight.
  • Compares the weight of a sample against target limits.
  • Weighs an unstable sample load and takes an average of weights over a period of time.
  • Measures cumulative weight of multiple items and cumulative total may exceed balance capacity.
  • Determina la densità dei solidi o dei liquidi. Con il gancio inferiore per peso integrato, è possibile eseguire test di gravità specifica per oggetti che non possono essere posizionati facilmente sul piatto di pesatura.
  • Manually holds the last stable weight or the first highest stable weighing value on the display.
  • Misura il peso di un campione e lo calcola automaticamente in moli.
Certifications
OIML F2 or ASTM Class 4
Compliance
  • Product Safety: IEC/EN 61010-1; UL Std. No. 61010-1
  • Electromagnetic Compatibility: IEC/EN 61326-1 Class B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità OIML F2 or ASTM Class 4
Tipo di collegamento Optional RS-232, USB host, USB device, Bluetooth or
Capacità 120 g
Leggibilità 0.001 g
Formato mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk
Da utilizzare con (applicazione) General weighing, laboratory, industrial environme
Include Schermatura
Linearità 0.003 g
Materiale Plastica ABS, acciaio inox
Modello STX123
Forma vaschetta Rotondo
Ripetibilità 0.002 g
Tempo di stabilizzazione 1.5 sec.
Temperature Range (Metric) °°
Carico del test 100 g, M1
Tipo Bilancia di precisione portatile
Modalità di pesatura Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Check
Dimensioni (P x L x A) 22.2 x 20.2 x 10.3 cm
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 93 mm
Peso (sistema metrico) 1 kg
Requisiti elettrici AC adapter (included) or 4 AA batteries (not inclu