Learn More
RETSCH Scrapers
Codice prodotto. 10271505 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For Mill GRINDOMIX GM 200
For Mill GRINDOMIX GM 300
For Mortar Grinder RM 200
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10271505
Marca: RETSCH 05.723.0002
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Scraper
Da utilizzare con (applicazione) For Easier Recovery of Sticky Samples
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Mill GRINDOMIX GM 300