Learn More
BOLA Scrapers
Codice prodotto. p-200110013
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
90 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10309381
Marca: BOLA H91602
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Scrapers PTFE, solid
  • Scrapers made of PTFE with tapered end.
  • Ideal handling due to big handle and wide blade.
  • Universal chemical resistance.
Specifica
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Larghezza (sistema metrico) 50 mm