Learn More
Savillex™ Screw Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
110 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 110 mL |
| N. per confezione | 1Each |
| Quantità | 1Each |
| Peso (sistema metrico) | 0.8 kg |
| Product Type | Screw Cap |