Learn More
DWK Life Sciences Screw Cap with Aperture, for safety standard ground sockets
Codice prodotto. 10040151 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Joint Size:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10040151
Marca: DWK Life Sciences 286215301
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For fixing the DURAN™ core in the DURAN™ threaded sleeve.
The open screw cap reliably fixes the core of the DURAN™ security cuts in the sleeve. When the screw connection is opened, the ground joints are automatically separated from each other.
  • Reliable fixation of the DURAN™ safety sections in one another (core and sleeve)
  • When the screw connection is opened, the ground joints are automatically separated from each other
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 10/Pk.
Descrizione articolo Suitable for fixing DURAN safety grinding
Joint Size NS 24/29