missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Screw Cap For Media Bottle

Codice prodotto. 15660469 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15660469

Marca: BRAND™ 122750

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For use with media/ reagent bottle

Use with 500 mL media bottle (122710)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Colore White
Descrizione GL 56
Materiale Polypropylene
N. per confezione 10
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 22 mm
Finitura collo 22 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 500 mL Media Bottle (122710)
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato