Learn More
Thermo Scientific™ Microprovette con tappo a vite
Protezione pura: Le microprovette con tappo a vite Thermo Scientific consentono di preparare, trasferire e conservare i campioni in modo sicuro. Disponibili in diversi volumi e con differenti opzioni di imballaggio e di igienizzazione.
Marca:  Thermo Scientific™ 3460
13.96 EUR valido fino al 2024-03-30
Usa il codice promo "21636" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.51300kg
Codice prodotto. 11519924
  • 102.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 04-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
La robustezza e la scelta dei materiali rendono le microprovette con tappo a vite Thermo Scientific™ particolarmente indicate per l'utilizzo con i materiali biologici e garantiscono funzionalità avanzate e comprendono provette ultra-trasparenti con filettatura esterna e provette ambra per la protezione da UV. Sono disponibili opzioni con o senza base d'appoggio, con o senza zigrinatura per l'uso con una sola mano, con capacità da 0.5 ml, 1.5 ml e 2.0 ml con tappi multicolore, con o senza fascette. Le microprovette con tappo a vite offrono un design resistente e sono dotate di un O-ring integrato che aiuta a evitare le perdite in condizioni difficili.
Screw Cap Microcentrifuge Tube Design
  • Tubes are designed with conical bottoms allowing for more complete sample retrieval
  • Screw caps with O-rings guard against leakage by forming a positive seal against the rim of the tube
  • Tethered screw caps remain attached to the sample tube but can rotate completely for conveniencedash (em)the tethered screw cap is the solution when it is important to maintain the same cap with the same tube
  • Tubes are available in Amber to protect your valuable light sensitive samples; amber tubes are sold with a matching amber screw cap
  • Graduation marks on the microcentrifuge tube allow for effective sample reference
  • External ribs on the free standing microcentrifuge tubes allow for single-handed opening and closing when placed in racks with serrated holes
  • Screw caps Microcentrifuge Tubes work with many automated systems
  • O-ring is manufactured from durable ethylene polypropylene dimonomere compound
Highest Quality
  • Manufactured from virgin polypropylene these microcentrifuge tubes ensure sample integrity and security during boiling, freezing and centrifugation
  • Nonsterile product is certified free of RNase, DNase, DNA, endotoxin, pyrogen and PCR inhibitors
Color/Packaging Options
  • A variety of packaging options are available to help with contamination control in the lab; nonsterile packaged in individually sealed bags of 50 tubes to protect the tubes against cross contamination
  • Sterile product is packaged with the caps screwed onto the tubes
  • Nonsterile tubes are packaged in individually sealed bags of 50 to protect against cross contamination
  • Standard Screw Cap Color options are: Blue, Green, Orange, Red, Yellow and Mixed to aid with visual identification of samples; natural tethered screw cap with O-ring can be purchased separately
Recommended For:
Daily laboratory usage including centrifugation and shorter term sample storage.
Specifica
Specifica
25,000 x g
Autoclavable
Natural
50 tubes/bag, 10 bags/unit, 10 units/case; 500 caps/bag/unit
Non-sterile
Screw Cap with O-ring (Unattached)
Conical
Conical tube with screw cap & o-ring
0.5 mL
Polypropylene
0.5mL
Yes
PCR Ready
Offerte speciali
† Soggetto a garanzia limitata standard di Thermo Fisher Scientific. Per ulteriori informazioni, consultare il sito thermoscientific.com o contattare il rappresentante di vendita.
Si sconsiglia la sterilizzazione in autoclave di microprovette con tappo a vite e tappi. Disponibili opzioni sterili.