Learn More
Thermo Scientific™ Microprovette con tappo a vite
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11529944 Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
0.5 ml
1.5 mL
1.5 ml
2 mL
2 ml
Forma del fondo:
Autoportante
Conical
Conico
Non-skirted
Skirted
Tipo di chiusura:
Attached Cap
Not Included
Screw Cap with O-ring (Unattached)
Tappo a vite e o-ring
Tappo a vite e o-ring, attaccato
Tappo a vite e o-ring, staccato
Imballaggio:
50 provette e tappi attaccati/sacchetto, 10 sacchetti/unità
50 provette e tappi attaccati/sacchetto, 10 sacchetti/unità, 10 unità/scatola
50 provette/sacchetto, 10 sacchetti/unità, 10 unità/contenitore; 500 tappi/sacchetto/unità
50 tubes/bag, 10 bags/unit
50 tubes/bag, 10 bags/unit, 10 units/case; 500 caps/bag/unit
500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
500/conf
Dimensione della confezione:
pezzi 500
pezzi 5000
Codice prodotto. 11529944
Marca: Thermo Scientific™ 3474
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Protezione pura: Le microprovette con tappo a vite Thermo Scientific consentono di preparare, trasferire e conservare i campioni in modo sicuro. Disponibili in diversi volumi e con differenti opzioni di imballaggio e di igienizzazione.
La robustezza e la scelta dei materiali rendono le microprovette con tappo a vite Thermo Scientific™ particolarmente indicate per l'utilizzo con i materiali biologici e garantiscono funzionalità avanzate e comprendono provette ultra-trasparenti con filettatura esterna e provette ambra per la protezione da UV. Sono disponibili opzioni con o senza base d'appoggio, con o senza zigrinatura per l'uso con una sola mano, con capacità da 0.5 ml, 1.5 ml e 2.0 ml con tappi multicolore, con o senza fascette. Le microprovette con tappo a vite offrono un design resistente e sono dotate di un O-ring integrato che aiuta a evitare le perdite in condizioni difficili.
Screw Cap Microcentrifuge Tube Design
  • Tubes are designed with conical bottoms allowing for more complete sample retrieval
  • Tappi a vite con protezione dalle perdite tramite O-Ring che creano un sigillo a di sicurezza sul bordo della provetta
  • Tethered screw caps remain attached to the sample tube but can rotate completely for conveniencedash (em)the tethered screw cap is the solution when it is important to maintain the same cap with the same tube
  • Tubes are available in Amber to protect your valuable light sensitive samples; amber tubes are sold with a matching amber screw cap
  • Graduation marks on the microcentrifuge tube allow for effective sample reference
  • External ribs on the free standing microcentrifuge tubes allow for single-handed opening and closing when placed in racks with serrated holes
  • Screw caps Microcentrifuge Tubes work with many automated systems
  • O-Ring prodotto in resistente composto di polipropilene etilene diene
Massima qualità
  • Manufactured from virgin polypropylene these microcentrifuge tubes ensure sample integrity and security during boiling, freezing and centrifugation
  • Nonsterile product is certified free of RNase, DNase, DNA, endotoxin, pyrogen and PCR inhibitors
Scelta tra diverse opzioni di confezionamento e colore
  • A variety of packaging options are available to help with contamination control in the lab; nonsterile packaged in individually sealed bags of 50 tubes to protect the tubes against cross contamination
  • Sterile product is packaged with the caps screwed onto the tubes
  • Nonsterile tubes are packaged in individually sealed bags of 50 to protect against cross contamination
  • I colori standard dei tappi a vite sono: Blue, Green, Orange, Red, Yellow and Mixed to aid with visual identification of samples; natural tethered screw cap with O-ring can be purchased separately
Recommended For:
Daily laboratory usage including centrifugation and shorter term sample storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Naturale
Materiale Polipropilene
Include Knurl
Imballaggio 50 provette/sacchetto, 10 sacchetti/unità, 10 unità/contenitore; 500 tappi/sacchetto/unità
Temperature Range (Metric) Cold Storage: -80° to +95°C. Liquid Nitrogen: Short term Vapor Phase & Quick Flash Freeze acceptable, not recommmended for LN2 submersion storage
Dichiarazioni di pulizia Non-Sterile Free of: Rnase/Dnase, Human and Mouse DNA, Pyrogen & Endotoxin, ATP, PCR Inhibitor
Proprietà di legame Low Nucleic Acid and Protein Binding & Low Enzyme Inhibition
Coppia max Manual/Hand Torque: Standard: 0.125 lbsf.in to 2.5 lbsf.in; Metric: 1.412 Ncm to 28.24 Ncm. Automated/Robotic Torque Standard: 1.312 lbsf.in to 2.5 lbsf.in; Metric: 14.83 Ncm to 28.24 Ncm
Sterilità Non-sterile
Graduated Yes
Tipo di chiusura Tappo a vite e o-ring, staccato
Fit for Purpose PCR Ready
Forma del fondo Autoportante
RCF max 18 k x g
Product Type Screw-cap Microtube
† Soggetto a garanzia limitata standard di Thermo Fisher Scientific. Per ulteriori informazioni, consultare il sito thermoscientific.com o contattare il rappresentante di vendita.
Si sconsiglia la sterilizzazione in autoclave di microprovette con tappo a vite e tappi. Disponibili opzioni sterili.