Learn More
Thermo Scientific™ Microprovette con tappo a vite
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Beskrivelse
La robustezza e la scelta dei materiali rendono le microprovette con tappo a vite Thermo Scientific™ particolarmente indicate per l'utilizzo con i materiali biologici e garantiscono funzionalità avanzate e comprendono provette ultra-trasparenti con filettatura esterna e provette ambra per la protezione da UV. Sono disponibili opzioni con o senza base d'appoggio, con o senza zigrinatura per l'uso con una sola mano, con capacità da 0.5 ml, 1.5 ml e 2.0 ml con tappi multicolore, con o senza fascette. Le microprovette con tappo a vite offrono un design resistente e sono dotate di un O-ring integrato che aiuta a evitare le perdite in condizioni difficili.
- Protezione pura: è possibile preparare, trasferire e conservare i campioni in modo sicuro con le microprovette Thermo Scientific
- Resina di polipropilene vergine al 100% selezionata specificamente per le operazioni a purezza elevata e biologiche. Il prodotto è caratterizzato da bassa ritenzione e bassa capacità legante
- La scelta di design, spessore e materiale per gli O-ring è stata ottimizzata per garantire protezione, con la massima capacità di tenuta e interazione biologica a diverse temperature. L'O-ring di colore nero è realizzato in EPDM
- Compatibilità con i sistemi automatizzati. Il prodotto è stato progettato in modo da resistere alle pressioni ad alto valore di torsioni associate all'automatizzazione nei processi di riempimento, chiusura con tappi o etichettatura automatizzati. Il design del prodotto aiuta a risolvere problemi di automatizzazione quali: fissurazioni, inceppamenti dell'alimentatore, tappi stretti o troppo serrati e filettature rovinate
- La vastità della gamma del prodotto offre flessibilità
- Gamma di volumi di 0.5, 1.5 e 2.0 ml
- Tappi standard o assicurati, disponibili in un arcobaleno di colori
- La zigrinatura o assenza di zigrinatura, con le provette zigrinate che possono essere fissate in rack speciali con una sola mano. L'assenza di zigrinatura è ideale per l'automazione e l'etichettatura
- Sono disponibili due modelli di tubi. Con bordo o con base d'appoggio e coniche che richiedono un rack per restare in posizione verticale
- È possibile scegliere tra un colore naturale a trasparenza ultra-elevata e l'opzione di colore ambra che offre protezione dagli ultravioletti (UV) dell'1.22% della trasmittanza tra 220 e 500 nm
- Confezionamento e certificazioni di pulizia su misura per soddisfare la maggior parte delle esigenze. Le provette sono confezionate con e senza tappi, i tappi sono fissati o staccati, collocati in un unico sacchetto o in sacchetti separati per gli ambienti a camera sterile, tutti disponibili in opzioni sterili o non sterili
- Preparazione e conservazione dei campioni
- La ritenzione e la bassa capacità del legante assicurano il massimo recupero del campione quando si lavora con agenti biologici
- Gamma di RCF da 18,000 a 25,000 x g
- Intervallo di temperatura: da -80 °C a +95 °C
- Conservazione a breve termine in ghiaccio secco e ghiaccio umido -80 °C, 20 °C
- Conservazione a breve termine in fase di vapore Ln2
- Idonee per un'immersione rapida flash freeze in Ln2
- Preparazione del campione con bagno ad acqua, incubatore e PCR
- Torsione del tappo
- da 1.312 pollici libbra a 2.5 pollici libbra
- da 14.12 NCM a 28.24 NCM
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 2 ml |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Polipropilene |
| Include | Knurl |
| Imballaggio | 50 provette/sacchetto, 10 sacchetti/unità, 10 unità/contenitore; 500 tappi/sacchetto/unità |
| Temperature Range (Metric) | Conservazione a bassa temperatura: da -80° a +95 °C. Azoto liquido: fase vapore a breve termine e congelamento rapido Flash accettabili, prodotto non idoneo per la conservazione in immersione LN2 |
| Dichiarazioni di pulizia | Non sterile, esente da: RNasi/DNasi, DNA, pirogeni ed endotossine |
| Proprietà di legame | Basso assorbimento di proteine e di acidi nucleici, bassa inibizione enzimatica |
| Coppia max | Coppia manuale: Standard: da 0.125 lbsf.in a 2.5 lbsf.in; unità sistema metrico: da 1.412 Ncm a 28.24 Ncm. Coppia automatizzata/robotizzata standard: da 1.312 lbsf.in a 2.5 lbsf.in; unità sistema metrico: da 14.83 Ncm a 28.24 Ncm |
| Vis mere |
† Soggetto a garanzia limitata standard di Thermo Fisher Scientific. Per ulteriori informazioni, consultare il sito thermoscientific.com o contattare il rappresentante di vendita.
Si sconsiglia la sterilizzazione in autoclave di microprovette con tappo a vite e tappi. Disponibili opzioni sterili.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.