Learn More
Axygen™ Provette per il trasporto con tappo a vite Axygen™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12565677 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Include:
Tubes only
Tubes with caps
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
pezzi 500
Codice prodotto. 12565677
Marca: Axygen™ ST5ML
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Tubes only
Tube volumes from 5 to 10mL
Graduated at 1.0mL intervals
  • Graduation marks at 1.0 mL intervals
  • Large, frosted writing area for sample identification
  • Secure fit between tube and cap provides a leak-resistant seal
  • Maximum G-force is 20,000 RCF.
  • Human DNA free
For cap, see Cat. No. SC-B-510.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style No cap
Certificazione/Conformità DNase, pyrogen safe
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Include Tubes only
N. per confezione 500/Pk.
Imballaggio Bag
Sterilità Non-sterile
Graduated Yes
Tipo di chiusura Not Included
Forma del fondo Conical
RCF max 20,000 x g