Learn More
Axygen™ Provette per il trasporto con tappo a vite Axygen™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4102800 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Include:
Tubes only
Tubes with caps
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
pezzi 500
Codice prodotto. 11374205
Marca: Axygen™ SCT5ML
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Tubes with caps
Tube volumes from 5 to 10mL
Graduated at 1.0mL intervals
  • Graduation marks at 1.0 mL intervals
  • Large, frosted writing area for sample identification
  • Secure fit between tube and cap provides a leak-resistant seal
  • Maximum G-force is 20,000 RCF.
  • Human DNA free
For cap, see Cat. No. SC-B-510.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Screw Cap
Certificazione/Conformità DNase, pyrogen safe
Colore chiusura Blue
Materiale chiusura Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Include Tubes with caps
N. per confezione 500/Pk.
Imballaggio 1000 Tubes, Caps/Cs.
Sterilità Non-sterile
Graduated Yes
Tipo di chiusura Screw Cap