Learn More
Greiner Bio-One Screw Caps for 12 mm Microcentrifuge Tubes
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Natural
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 25000
pezzi 500
Descrizione
- Non-sterile
- Material: High-grade polyethylene
- Suitable for tube-diameter: 12mm
- With O-ring
Specifica
Specifica
| Include | O-ring |
| Product Type | Screw Cap |
| Materiale | Polyethylene |
| Colore | Natural |
| N. per custodia | 500 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 12 mm Microcentrifuge Tubes |