Learn More
Lenz Laborglasintrumente Screw Caps
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
25 GL
32 GL
45 GL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Material: PBT (red)
- With PTFE-coated sealing
- Temperature resistance: up to 180 °C
Specifica
Specifica
| Colore | Red |
| Materiale | PBT |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 32 GL |
| Materiale chiusura | PTFE |