Learn More
Bohlender™ Tappi a vite con più distributori per bottiglie
Codice prodotto. 10787771
Click to view available options
Materiale:
PFA
PTFE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10787771
Marca: Bohlender™ D61408
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tappi a vite con distributori per aspirazione o inserimento di liquidi aggressivi o puri. Tappi a vite Bohlender™ BOLA™ con distributori multipli per bottiglie, ideali per l'inserimento di tubi, provette e sonde nei recipienti.
  • Black screw cap made of PPS for bottle thread GL 45
  • Body made of PTFE or PFA
  • Insertion of tubing with a max. O.D. of 8.5 mm
  • Very good chemical resistance
  • Working temperature up to +200°C
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Drawing or inserting aggressive or pure liquids, Inserting tubing with max. 8.5 O.D., tubes and probes into vessels
Materiale PFA
Quantità 1Pack
Temperature Range (Metric) –200 to 250°C
Product Type Screw Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) GL 45 thread