Learn More
Labcon Screw Caps with O-Rings for SuperClear™ Microtubes
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Green
Natural
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 500
pezzi 5000
Descrizione
- Microtube cap
- With ethylene propylene O-ring
- Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polyethylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Materiale rivestimento interno | Ethylene Propylene O-ring |
| Pre-sterilizzato | No |
| Product Type | Microtube Cap |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polyethylene |
| Colore | Green |
| Da utilizzare con (applicazione) | Centrifugation |
| Imballaggio | 500/Bag, 10 Bags/Cs. |
| Quantità | 500/Bag |
| Vedi altri risultati |