Learn More
Labcon Screw Caps with O-Rings for SuperClear™ Microtubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16634102 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Green
Natural
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 500
pezzi 5000
Codice prodotto. 16634102
Marca: Labcon 36008700009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With ethylene propylene O-ring
  • Microtube cap
  • With ethylene propylene O-ring
  • Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polyethylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Materiale rivestimento interno Ethylene Propylene O-ring
Pre-sterilizzato No
Product Type Microtube Cap
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polyethylene
Colore Natural
Da utilizzare con (applicazione) Centrifugation
Imballaggio 500/Bag, 10 Bags/Cs.
Quantità 500/Bag
Linea di prodotti SuperClear
Dichiarazioni di pulizia Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microcentrifuge Tube