Learn More
Fisherbrand™ Screw Neck Vial, 20-400 thread, Glass, Clear
Codice prodotto. 11590545 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11590545
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For storage purposes.
  • Constructed from 1st hydrolytic class glass
  • Clear
  • Flat bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 22.7 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 24.5 mL
Da utilizzare con (applicazione) Spazio di testa
Stile collo Screw
Tipo di imballaggio Polypropylene Box
Volume (sistema metrico) residuo 800 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 23 mL
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Quantità 100
Dimensione chiusura ND20
Marking Spot No