Learn More
DWK Life Sciences Screw-Top Bottle, Square, Clear, Soda-Lime Glass, Narrow Mouth, High form DIN thread
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Square clear soda lime (Type 3) glass bottles, narrow mouth, high form DIN thread.
- Square shape for efficient packing
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage of samples and reagents; Sample collection; Transport and shipping |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Quantità | 10/Pk. |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 32 |
| Diametro (sistema metrico) | 64 mm |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |