Learn More
Thermo Scientific™ Screw Top Vial Kit
Codice prodotto. 12762967 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12762967
Marca: Thermo Scientific™ 60180204
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Amber glass construction. Clam shell package. Use 100μL inserts for limiting volume.
  • Amber Borosilicate glass construction
  • 12mm dia X 32mmH screw top vials
  • 1.8mL
  • Blue PTFE/Silicone liner installed into the 8-425 black polypropylene cap
  • Supplied in packs of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Material (Liner) PTFE/Silicone, Blue
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Borosilicate Glass (5.1)
Volume (sistema metrico) 1.8 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm