Learn More
Lenz Laborglasintrumente Screwthread Tubes For Glassblowers
Codice prodotto. p-7222554
Click to view available options
Dimensioni filo:
18 GL
25 GL
45 GL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10353661
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01300018
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. to DIN 12216 and in addition to standard
  • With DIN thread (GL)
  • Material: DURAN™
Specifica
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Spessore (sistema metrico) 1.8 mm
Quantità confezione 10/Pk.
Dimensioni filo 18 GL