missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCUBE3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
520.00€ - 750.00€
Specifica
| Antigene | SCUBE3 |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18423882
|
Novus Biologicals
NBP1-85692-25ul |
25 μL |
520.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18243037
|
Novus Biologicals
NBP1-85692 |
0.1 mL |
750.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
SCUBE3 Polyclonal specifically detects SCUBE3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| SCUBE3 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 222663 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VLSIKQRASFKIKDAKCRLHLRNKGKTEEAGRITGPGGAPCSECQVTFIHLKCDSSRKGKGRRARTPPGKEVTRLTLELEAEVRAEETTAS | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| CEGF3, CUB and EGF containing protein 3, CUB domain and EGF-like repeat containing 3, DKFZp686B09105, DKFZp686B1223, DKFZp686D20108, FLJ34743, signal peptide, CUB and EGF-like domain containing protein 3, signal peptide, CUB and EGF-like domain-containing protein 3, signal peptide, CUB domain, EGF-like 3 | |
| SCUBE3 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto