Learn More
SDHA Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 5E10G12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | SDHA |
|---|---|
| Clone | 5E10G12 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16828605
|
Proteintech
66588-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16818605
|
Proteintech
66588-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a major catalytic subunit of succinate-ubiquinone oxidoreductase, a complex of the mitochondrial respiratory chain. The complex is composed of four nuclear-encoded subunits and is localized in the mitochondrial inner membrane. Mutations in this gene have been associated with a form of mitochondrial respiratory chain deficiency known as Leigh Syndrome. A pseudogene has been identified on chromosome 3q29.Specifica
| SDHA | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| FP, SDH2, SDHA, SDHF | |
| Sdha | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 5E10G12 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| P31040, Q8K2B3, Q920L2 | |
| 157074, 6389, 66945 | |
| SDHA Fusion Protein Ag7023 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SDHA |