Learn More
SDHD Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene SDHD
Concentrazione 167 μg/mL
Applicazioni Immunofluorescence, ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16844955
Vedere i documenti
Proteintech
26519-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16834955
Vedere i documenti
Proteintech
26519-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The SDHD antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human SDHD. This antibody recognizes human antigen. The SDHD antibody has been validated for the following applications: IF, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
SDHD
Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human
IgG
167 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
6392