Learn More
SDS-PAGE Buffer, 5X Powder, Electrophoresis, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10618203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
92 g
Dimensione della confezione:
92g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10618203 92 g 92g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10618203 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP139892
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
  • Mix of tris-glycine-SDS (TGS) for electrophoresis buffer
  • Tris-glycine-SDS is the most commonly used running buffer for SDS-PAGE
  • Pre-weighed and pre-mixed ingredients to make 1L of 5X tris-glycine-SDS buffer
  • Eliminates the need to weigh ingredients - simply dissolve powder in pure water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris-Glycine-SDS
CAS 56-40-6, 77-86-1, 151-21-3
Colore White
pH 8.3
Forma fisica Solid
Quantità 92 g
Imballaggio Amber glass bottle
Sinonimo TGS Buffer
Grado Elettroforesi
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SDS-PAGE-Buffer Mix
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.