Learn More
SDS Solution, 20% Sodium Dodecyl Sulfate Solution, Molecular Biology/Electrophoresis, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-28636
Click to view available options
Quantità:
200 mL
1 L
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Nalgene Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1L
200mL
Codice prodotto. 10607633
Marca: Fisher BioReagents BP1311200
Richiesta di formato massivo o personalizzato
SDS Solution, 20% Sodium Dodecyl Sulfate Solution, Molecular Biology/Electrophoresis
  • DNase, RNase, and protease-free premixed solution containing 20% SDS for protein extraction and DNA extraction procedures
  • Riduzione dei tempi di preparazione con questa soluzione SDS prefabbricata
  • SDS è un detergente comunemente utilizzato nella purificazione delle proteine, nell'elettroforesi su gel di poliacrilammide (PAGE) e in altre applicazioni di biologia molecolare
  • SDS viene utilizzato anche per interrompere membrane cellulari e dissociare complessi acido nucleico-proteine nelle procedure di estrazione del DNA
  • Destinato esclusivamente all'uso in ricerca; non per scopi diagnostici umani o animali
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-21-3, 7732-18-5
Formula molecolare C12H25NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Numero MDL MFCD00036175
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Sodium lauryl sulfate, SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Absorbance 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm, 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm
Materiale o nome chimico Sodium Dodecyl Sulfate
Colore Incolore
Nota nome 20% Solution
Forma fisica Liquido
Punti di ebollizione 100°C
Densità 1.01g/cm³
Concentrazione 19.5 to 20.5%
Quantità 200 mL
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in polietilene
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio (as Fatty Alcohol Sulfate): ≥99%
Formula lineare CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Indice di Merck 15, 8768
IUPAC Name sodio; dodecilsolfato
Peso formulazione 288.38
Percent Purity ≥99%
Grado Elettroforesi/biologia molecolare
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.