Learn More
Abnova™ SDSL Recombinant Protein
Codice prodotto. p-3721875
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16127023
Marca: Abnova™ H00113675P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH09849.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 113675
Peso molecolare 61.93
Nome SDSL (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MDGPVAEHAKQEPFHVVTPLLESWALSQVAGMPVFLKCENVQPSGSFKIRGIGHFCQEMAKKGCRHLVCSSGGNAGIAAAYAARKLGIPATIVLPESTSLQVVQRLQGEGAEVQLTGKVWDEANLRAQELAKRDGWENVPPFDHPLIWKGHASLVQELKAVLRTPPGALVLAVGGGGLLAGVVAGLLEVGWQHVPIIAMETHGAHCFNAAITAGKLVTLPDITSVAKSLGAKTVAARALECMQVCKIHSEVVEDTEAVSAVQQLLDDERMLVEPACGAALAAIYSGLLRRLQAEGCLPPSLTSVVVIVCGGNNINSRELQALKTHLGQV
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene SDS-RS1
Nome comune SDSL
Simbolo del gene SDSL
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution