Learn More
SDZ 220-581, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495518
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16495518
Marca: Medchem Express HY13059
MedChemExpress SDZ 220-581 is an orally active, potent, competitive NMDA receptor antagonist with pKi value of 7.7.
SDZ 220-581 is an orally active, potent, competitive NMDA receptor antagonist with pKi value of 7.7.
Specifica
Materiale o nome chimico SDZ 220-581
Forma fisica Solid
CAS 174575-17-8
Colore Light Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H17ClNO5P
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Informazioni di solubilità DMSO : 8.57 mg/mL (23.18 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC1=CC=CC=C1C2=CC(C[C@H](N)C(O)=O)=CC(CP(O)(O)=O)=C2
Molecular Weight (g/mol) 369.74
Peso formulazione 369.74
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.