Learn More
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System Replacement Parts: Spacers
Codice prodotto. 10065794 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.1 cm
0.15 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10065794
Marca: Cytiva SE2619T21.5
Solo null disponibili
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit
Tipo T-shape Spacer
Spessore (sistema imperiale) 0.05 in.
Spessore (sistema metrico) 0.15 cm
Lunghezza (sistema metrico) 1.05 cm