Learn More
Hoefer™ SE640 Wide-Mini Vertical Electrophoresis Unit
Description
Includes
Pacchetto base: camera tampone inferiore (vasca), coperchio di sicurezza con cavi, camera tampone superiore con aletta catodo e anodo, 3 set di piastre in vetro (18 x 8°cm), quattro gruppi morsetto da 8°cm, 6 camme, doppio supporto per la preparazione del gel con base livellante e livella, diga per tampone, modello di allineamento Spacer-Mate, strumento di separazione piastre Wonder Wedge e guarnizione in gel.
Pacchetto completo: camera tampone inferiore (vasca), coperchio di sicurezza con cavi, camera tampone superiore con aletta catodo e anodo, 3 set di piastre in vetro (18 x 8°cm), quattro gruppi morsetto da 8°cm, 6 camme, doppio supporto per la preparazione del gel con base livellante e livella, diga per tampone, modello di allineamento Spacer-Mate, strumento di separazione piastre Wonder Wedge, guarnizione in gel, due pettini da 15 pozzetti di 1.5°mm e due gruppi di spaziatori da 1.5°mm di spessore (2°cm di larghezza).
L'unità di elettroforesi verticale Hoefer Wide-Mini offre un formato extra-largo ideale per cicli rapidi ad alta resa. Con la piastra di divisione accessoria è possibile completare un ciclo di massimo 112 campioni in soli 40 minuti.
- Il formato massimo della piastra in vetro di 18 x 8 cm permette di eseguire uno screening rapido di massimo 112 campioni contemporaneamente
- Il design consente ai gel di essere circondati uniformemente dal tampone per una dissipazione del calore efficace; le bande sono nitide e le corsie dritte
- Per gel di denaturazione o di poliacrilammide nativi
- Corsa di massimo quattro gel in seconda dimensione con strisce IEF o gel in provetta
- Ideale per ottimizzare protocolli 2DE
- Temperatura di stoccaggio: da +15 °C a 30 °C
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | EN61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Descrizione | Wide-Mini Vertical Electrophoresis Unit, Complete |
| Tipo | Mini Vertical Electrohoresis Unit, Complete |
| Intervallo di umidità | Fino a 80% |
| Include | Camera tampone inferiore (serbatoio), coperchio di sicurezza con cavi, camera tampone superiore con aletta per catodo e anodo, 3 serie di piastre in vetro (18 x 8 cm), quattro gruppi morsetto da 8 cm, 6 camme, doppio supporto per preparato gel con base livellante e livella, divisorio tampone, distanziatore con dima per allineamento, strumento di separazione piastre Wonder Wedge e sigillo per gel, livella a bolla |
| Temperatura massima (sistema imperiale) | 113 °F |
| Temperatura massima (sistema metrico) | 45 °C |
| Temperatura (sistema metrico) di conservazione | Da 15° a 30 °C |
| Spessore spaziatore (sistema imperiale) | 0.05 in. |
| Spessore spaziatore (sistema metrico) | 0.15 cm |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.