Learn More
Hoefer™ SE640 Wide-Mini Vertical Electrophoresis Unit
Codice prodotto. p-4380531
Click to view available options
Tipo:
Mini Vertical Electrohoresis Unit, Complete
Mini Vertical Electrophoresis Unit, Basic
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11915358
Marca: Hoefer™ SE640151.5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Pacchetto base: camera tampone inferiore (vasca), coperchio di sicurezza con cavi, camera tampone superiore con aletta catodo e anodo, 3 set di piastre in vetro (18 x 8°cm), quattro gruppi morsetto da 8°cm, 6 camme, doppio supporto per la preparazione del gel con base livellante e livella, diga per tampone, modello di allineamento Spacer-Mate, strumento di separazione piastre Wonder Wedge e guarnizione in gel.
Pacchetto completo: camera tampone inferiore (vasca), coperchio di sicurezza con cavi, camera tampone superiore con aletta catodo e anodo, 3 set di piastre in vetro (18 x 8°cm), quattro gruppi morsetto da 8°cm, 6 camme, doppio supporto per la preparazione del gel con base livellante e livella, diga per tampone, modello di allineamento Spacer-Mate, strumento di separazione piastre Wonder Wedge, guarnizione in gel, due pettini da 15 pozzetti di 1.5°mm e due gruppi di spaziatori da 1.5°mm di spessore (2°cm di larghezza).
Wide-mini system, ideal for rapid screening of multiple samples
L'unità di elettroforesi verticale Hoefer Wide-Mini offre un formato extra-largo ideale per cicli rapidi ad alta resa. Con la piastra di divisione accessoria è possibile completare un ciclo di massimo 112 campioni in soli 40 minuti.
  • Il formato massimo della piastra in vetro di 18 x 8 cm permette di eseguire uno screening rapido di massimo 112 campioni contemporaneamente
  • Il design consente ai gel di essere circondati uniformemente dal tampone per una dissipazione del calore efficace; le bande sono nitide e le corsie dritte
  • Per gel di denaturazione o di poliacrilammide nativi
  • Corsa di massimo quattro gel in seconda dimensione con strisce IEF o gel in provetta
  • Ideale per ottimizzare protocolli 2DE
  • Temperatura di stoccaggio: da +15 °C a 30 °C
Specifica
Certificazione/Conformità EN61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Descrizione Wide-Mini Vertical Electrophoresis Unit, Complete
Tipo Mini Vertical Electrohoresis Unit, Complete
Intervallo di umidità Fino a 80%
Include Camera tampone inferiore (serbatoio), coperchio di sicurezza con cavi, camera tampone superiore con aletta per catodo e anodo, 3 serie di piastre in vetro (18 x 8 cm), quattro gruppi morsetto da 8 cm, 6 camme, doppio supporto per preparato gel con base livellante e livella, divisorio tampone, distanziatore con dima per allineamento, strumento di separazione piastre Wonder Wedge e sigillo per gel, livella a bolla
Temperatura massima (sistema imperiale) 113 °F
Temperatura massima (sistema metrico) 45 °C
Temperatura (sistema metrico) di conservazione Da 15° a 30 °C
Spessore spaziatore (sistema imperiale) 0.05 in.
Spessore spaziatore (sistema metrico) 0.15 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12.59 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 7.08 in.
Larghezza (sistema metrico) 32 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 18 cm
Altezza (sistema imperiale) 11.41 in.
Altezza gel (sistema imperiale) 3.14 in.
Altezza (sistema metrico) 29 cm
Profondità (sistema imperiale) 5.51 in.
Profondità (sistema metrico) 14 cm
Tensione 1000 V
Wattage 50 W
Amperaggio 500 mA