Learn More
Tocris Bioscience™ SEA 0400
Codice prodotto. 18725806
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18725806
Marca: Tocris Bioscience™ 6164/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Potent Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor.
SEA 0400 is a potent Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor. Inhibits NCX activity in rat astrocytes, microglia and cultured neurons, canine cardiac sarcolemmal vesicles and rat cardiomyocytes (IC50 values are 5 and 8.3, 33, 90 and 92 nM, respectively). Reduces infarct volumes and exhibits protective effects against myocardial ischemia in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Inhibitor
Proteine bersaglio Na+/Ca2+ Exchanger
CAS 223104-29-8
Formula molecolare C21H19F2NO3
Peso formulazione 371.38g/mol
Content And Storage Store at -20°C
Da utilizzare con (applicazione) Na+/Ca2+ Exchanger Inhibitors
Quantità 10 mg
For Research Use Only