Learn More
Labconco™ Seal Crimper
Codice prodotto. 15193065 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
13 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15193065
Marca: Labconco™ 7578000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Secure tear-away aluminum seals.
  • Secure tear-away Aluminum Seals on Serum Bottles
  • Available in 13mm or 20mm corkage
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm