Learn More
Thermo Scientific™ Buckets for Thermo Scientific™ M10 Microplate Swinging Bucket Rotor
Accessories for the Thermo Scientific™ M10 Microplate Swinging Bucket Rotor.
Marca:  Thermo Scientific™ 75005721
928.95 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21744" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15241026
  • 1260.00€ / pezzi 2
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
Accessories for the Thermo Scientific™ M10 Microplate Swinging Bucket Rotor.
Max Tube Dimensions: Height <33 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
M10 rotor
4 Standard or 2 Midi-Deepwell plates
Sealed Bucket; Capacity: 4 Standard or 2 Midi-Deepwell plates (Set of 2)