Learn More
BRAND™ Sealing ring for Dessicator
Codice prodotto. 10568471 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Nominal size 200 mm
Nominal size 250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
10568471 Nominal size 250 mm Pezzo
10017780 Nominal size 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10568471 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 65824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.15€
    15.38€ / pezzi 1
    Risparmia 4.77€
    23% Sconto
In stock
Provides seal for dessicator applications
  • CR construction
  • For use with Dessicators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Nominal size 250 mm
Materiale Chloroprene Rubber
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Desiccators
Product Type Desiccator Sealing Ring
Quantità 1