Learn More
Buerkle™ Sealing Sleeves for Buerkle™ Zone Samplers
Codice prodotto. 10770763 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna:
25 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
1 SET
Codice prodotto. 10770763
Marca: Buerkle™ 53170011
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sealing sleeves made of PP, sterilisable, they seal individual chambers when filling, emptying or transporting. The sealing sleeves are easy to slide on and they automatically clip into position.
Sealing sleeves made of PP, sterilizable, which seal individual chambers when filling, emptying or transporting. The sealing sleeves are easy to slide on and automatically clip into position. Length 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Zone Sampler
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm