Learn More
sec-Butylamine, 99%
Codice prodotto. 10026193 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
25mL
500mL
5mL
Codice prodotto. 10026193
Marca: Thermo Scientific Acros 107815000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13952-84-6 | C4H11N | 73.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13952-84-6
Formula molecolare C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.14
Numero MDL MFCD00008094
InChI Key BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
PubChem CID 24874
ChEBI CHEBI:74526
IUPAC Name butan-2-amine
SMILES CCC(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico sec-Butylamine
Punto di fusione -104.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7200g/mL
Punti di ebollizione 63.0°C
Punto d'infiammabilità −19°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CH(NH2)CH3
Indice di rifrazione 1.3920 to 1.3960
Quantità 500 mL
Beilstein 04,16
Indice di Merck 15,1546
Gravità specifica 0.72
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: freely miscible with most common organic solvents
Viscosità 0.5 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 73.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid