Learn More
sec-Butylbenzene, 99%
Codice prodotto. 11473980
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 11473980
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22962.AC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 135-98-8 | C10H14 | 134.222 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135-98-8
Formula molecolare C10H14
Molecular Weight (g/mol) 134.222
Numero MDL MFCD00009329
InChI Key ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sec-butylbenzene, 2-phenylbutane, 1-methylpropyl benzene, secondary butylbenzene, benzene, 1-methylpropyl, s-butylbenzene, benzene, sec-butyl, 1-sec-butylbenzene, methylpropyl benzene, secbutylbenzene
PubChem CID 8680
ChEBI CHEBI:35097
IUPAC Name butan-2-ylbenzene
SMILES CCC(C)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico sec-Butylbenzene
Punto di fusione -75°C
Densità 0.862
Punti di ebollizione 173°C to 174°C
Punto d'infiammabilità 52°C (125°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.49
Quantità 25 mL
Numero UN UN2709
Beilstein 1903902
Indice di Merck 14,1550
Peso formulazione 134.22
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • sec-Butylbenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sec-Butylbenzene