Learn More
sec-Butylbenzene, 99+%
Codice prodotto. 10691443 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
5mL
Codice prodotto. 10691443
Marca: Thermo Scientific Acros 107860050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 135-98-8 | C10H14 | 134.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135-98-8
Formula molecolare C10H14
Molecular Weight (g/mol) 134.22
Numero MDL MFCD00009329
InChI Key ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sec-butylbenzene, 2-phenylbutane, 1-methylpropyl benzene, secondary butylbenzene, benzene, 1-methylpropyl, s-butylbenzene, benzene, sec-butyl, 1-sec-butylbenzene, methylpropyl benzene, secbutylbenzene
PubChem CID 8680
ChEBI CHEBI:35097
IUPAC Name butan-2-ylbenzene
SMILES CCC(C)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico sec-Butylbenzene
Nota nome 99+%
Punto di fusione -75°C
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 173°C to 174°C
Punto d'infiammabilità 45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(CH3)C2H5
Indice di rifrazione 1.4890 to 1.491
Quantità 5 mL
Beilstein 05, 414
Indice di Merck 15, 1552
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.015g/L water. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 134.22
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • sec-Butylbenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.