Learn More
sec-Butylbenzene, TRC
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | sec-Butylbenzene |
| CAS | 135-98-8 |
| Formula molecolare | C10 H14 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Benzene, sec-butyl- (8CI), (1-Methylpropyl)benzene, (RS)-2-Phenylbutane, (±)-sec-Butylbenzene, (α-Methylpropyl)benzene, 2-Phenylbutane, NSC 8466, sec-Butylbenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14/c1-3-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | butan-2-ylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 134.22 |
| Peso formulazione | 134.1096 |