Description
SEC14L2 Polyclonal specifically detects SEC14L2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
| Antigen | SEC14L2 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Accession No. | O76054 |
| Gene Alias | C22orf6, hTAP, KIAA1186SEC14 (S. cerevisiae)-like 2, KIAA1658SPFAlpha-tocopherol-associated protein, SEC14-like 2 (S. cerevisiae), SEC14-like protein 2, Squalene transfer protein, Supernatant protein factor, TAP1, TAPMGC65053, tocopherol-associated protein |
| Gene Symbols | SEC14L2 |
| Host Species | Rabbit |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?