Learn More
Bel-Art™ Secador™ 5.0 Desiccator Cabinet
Codice prodotto. 17895392
Cambia vista
Click to view available options
N. di ripiani:
3
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di ripiani Dimensione della confezione
17895392 3 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17895392 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H420570001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00€
    1118.25€ / pezzi 1
    Risparmia 126.75€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-03-2027
Cabinet provides dry storage for humidity-sensitive products such as laboratory samples, reagents, optical equipment, electronics, and 3D printing filament.
  • High-density foam gaskets to keep ambient humidity out and dry air inside
  • Large clear polycarbonate panels are durable and allow for easy viewing of internal contents
  • LCD shows the internal temperature and humidity level
  • Includes 3 adjustable and removable shelves
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Stile dell'armadietto Front-loading
Materiale Polycarbonate
Product Type Desiccator
Door Style Hinged
N. di ripiani 3
N. per confezione 1 Ea.
Posizioni ripiani Adjustable
Dimensioni interne (L x P x A) 34 x 28 x 50 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Altezza (sistema imperiale) 20.4 in.
Altezza (sistema metrico) 52 cm
Profondità (sistema imperiale) 13 in.
Profondità (sistema metrico) 34 cm