Learn More
Secoisolariciresinol diglucoside, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496717
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16496717
Marca: Medchem Express HY105008
MedChemExpress Secoisolariciresinol diglucoside ((S,S)-SDG), the main lignan in wholegrain flaxseed, is known for its beneficial effects including anti-inflammatory, antioxidant, anti-mutagenic, anti-microbial, anti-obesity, hypolipidemic, and neuroprotective effects.
Secoisolariciresinol diglucoside ((S,S)-SDG), the main lignan in wholegrain flaxseed, is known for its beneficial effects including anti-inflammatory, antioxidant, anti-mutagenic, anti-microbial, anti-obesity, hypolipidemic, and neuroprotective effects.
Specifica
Materiale o nome chimico Secoisolariciresinol diglucoside
CAS 257930-74-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H46O16
Quantità 5 mg
Sinonimo (S,S)-SDG (S,S)-LGM2605
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (145.62 mM)
SMILES COC1=C(O)C=CC(C[C@H](CO[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CO)[C@](CO[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO)([H])CC4=CC(OC)=C(O)C=C4)=C1
Molecular Weight (g/mol) 686.7
Peso formulazione 686.7
Percent Purity 99.74%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.