Learn More
Labconco™ Secondary Vacuum Traps
Codice prodotto. 11761559 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Capacità:
200 mL
900 mL
Diametro (sistema metrico):
1.27 cm
1.9 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11761559
Marca: Labconco™ 7538200
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Requires
To find a pump for use with this trap, see Pumps.
For any mechanically refrigerated freeze-dry system; ensure efficient processing of samples with low eutectic points
  • Trap will cool to approximately -75°C (-103°F) with dry ice and solvent in its removable well
  • Can be used as an inexpensive collector: connect a sample to incoming port, vacuum pump to outgoing port, and system is complete
  • Stainless-steel, with cover
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.237 in.
Capacità (sistema metrico) 900 mL
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 1.27 cm
Capacità 900 mL
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Prevent contaminants from migrating into the vacuum pump
Da utilizzare con (apparecchiatura) Refrigerated freeze-dry system
Altezza (sistema imperiale) 9.75 in.
Altezza (sistema metrico) 24.76 cm
Include 0.5 in. o.d. inlet/outlet connection
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) −103°F
Temperature Range (Metric) −75°C
Volume (sistema imperiale) del pozzetto 0.818 gal.
Volume (sistema metrico) pozzetto 3100 mL
Peso (sistema imperiale) 9 lb.
Peso (sistema metrico) 4.1 kg