Learn More
Novus Biologicals™ Secretin Native Protein
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 μg
Dimensione della confezione:
1000µg
Descrizione
Synthetic Secretin
The Secretin Native Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
The Secretin Native Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifica
Specifica
| Concentrazione | Lyoph |
| Da utilizzare con (applicazione) | SDS-PAGE |
| ID gene (immissione) | 6343 |
| Quantità | 1000 μg |
| Sorgente | Synthetic |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -20 to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Status giuridico | RUO |
| Simbolo del gene | SCT |
| Reattività specifica | Secretin |
| Coniugato | Unconjugated |
| Vedi altri risultati |