Learn More
Sartorius™ Secura™ Precision Balance
Codice prodotto. 15450573 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
610 g
6100 g
Leggibilità:
1 mg
10 mg
Modello:
612
613
6102
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15450573
Marca: Sartorius™ SECURA6121CEU
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Features built-in protection systems for complete reliability and regulatory compliance.
  • Integrated protection systems for minimizing risk of obtaining incorrect results
  • Real-time alarm messaging and interactive user guidance for leveling to prevent inaccurate results due to unleveled balance
  • SQmin for automatic detection and active monitoring to ensure within the acceptable USP operating range for reliable results
  • Fully automatic internal adjustment function, isoCAL, for the high possible accuracy at all times
  • Cal Audit Trail for easy, traceable documentation of all calibration and adjustment data
  • Safe and clear documentation by sample and batch identifiers for keeping perfect track of weighing data
  • GLP-|GMP-compliant printouts
  • Standard password security features for protection against tampering and unauthorized access
  • Integrated PC direct function and Plug and Work connectivity to Sartorius printer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento PC-direct data transfer, Plug and Play to Sartorius printer
Capacità 610 g
Tipo di display Color Touchscreen
Leggibilità 10 mg
Include Universal power adapter, in-use cover, Application Guide, dust cover for analytical balances and draft shield ring for 0.1mg balances
Livellamento Real-Time Level Support
Linearità 20 mg
Modello 612
Ripetibilità 10 mg
Tempo di stabilizzazione 1 second
Tipo Precision Balance
Dimensioni (P x L x A) 360 x 218 x 94 mm
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 180 mm
Peso (sistema metrico) Sample: 8.2 g
Requisiti elettrici 100/240 V 50/60 Hz