Learn More
3M™ Respiratore a semi-maschera riutilizzabile Secure Click™ HF-801, Small
Click to view available options
Size:
Small
Include:
Without Speaking Diaphragm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Facilità di respirazione e maggior comfort garantiti dal primo sistema di cartucce a quattro flussi al mondo.
- Il pulsante per la prova di tenuta rapida offre una maggiore fiducia che il respiratore sia stato correttamente indossato.
- Il diaframma fonico agevola la comunicazione durante l'attività lavorativa.
- Grazie all'innovativa connessione Secure Click™ si ha la garanzia che filtri e cartucce siano stati correttamente montati
- Il design a basso profilo delle semi-maschere offre ampio campo visivo e compatibilità con alcuni schermi per saldatura e molatura
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE Approved, AS/NZS 1716:2012 |
| Tipo di collegamento | Secure Click™ |
| Colore | Grigio scuro |
| Materiale | Silicone, Nylon |
| Product Type | Half Facepiece Respirator |
| Size | Small |
| Tipo di maschera completa | Semimaschera riutilizzabile |
| Include | Without Speaking Diaphragm |
| Modello | HF-801 |
| Quantità | 10/Cs. |