Learn More
3M™ Respiratore a pieno facciale riutilizzabile Secure Click™
Codice prodotto. p-200007370
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17976640
Marca: 3M™ 7100262627
La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Secure Click™ serie FF-800 protegge dal particolato e/o da una vasta gamma di gas e vapori, se utilizzata con filtri 3M™ Secure Click™ approvati.
La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Secure Click™ serie FF-800 protegge da alcuni agenti inquinanti presenti nell'aria se utilizzata con i filtri 3M™ Secure Click™ approvati. Questa maschera è dotata di caratteristiche entusiasmanti che ne fanno la nuova generazione di 3M in termini di comfort, praticità e traspirabilità:
  • Parla: Il diaframma fonico agevola la comunicazione.
  • Ascolta: Connessione del filtro rapida e semplice. È sufficiente allineare le connessioni e spingere fino a udire uno scatto. Inoltre, il sistema di connessione Secure Click aiuta a garantire che i filtri siano installati correttamente.
  • Prova: Prova la sensazione di freschezza e di comfort garantiti dal primo sistema di filtri per gas e vapore a quattro flussi al mondo.
  • Controlla: Il comodo pulsante one-touch per il controllo della tenuta offre una maggiore fiducia che il respiratore sia stato correttamente indossato.
  • Tra le applicazioni consigliate troviamo assemblaggio, pulitura di agenti chimici, manipolazione di agenti chimici, scheggiatura, cesellatura, pulitura, operazioni in forno, molatura, lavorazione meccanica, muratura, verniciatura, colatura/colata, carteggiatura e segatura. Tra i settori in cui si può usare la maschera ci sono l'industria manifatturiera pesante, il settore gas/petrolifero, la chimica speciale, il settore minerario, i trasporti, l'agricoltura, il settore farmaceutico e la lavorazione dei metalli primari.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black
Tipo di filtro Secure Click™ Filters
Size Small