Learn More
3M™ SecureFit™ SF600 Series Safety Glasses
Codice prodotto. 15727727
Click to view available options
Lens Coating:
Anti-fog, Scratch-resistant
Antiappannamento, Antigraffio
Antigraffio
Scratch-resistant
Lens Tint:
Ambra
Clear
Gray
Grigio
I/O Mirror
Ombra saldatura 1.7
Ombra saldatura 3.0
Trasparente
Welding shade 5.0
Dimensione della confezione:
Pezzo
Tipo di lente:
Polarizzati
Codice prodotto. 15727727
Marca: 3M™ 7100112718
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Comprised of a semi-rimless lens and fixed-length temple arm. 3M™ SecureFit™ SF600 Series Safety Glasses include an integrated side shield for added protection.
  • Optical class 1 lens suitable for prolonged use
  • Design provides coverage and a good field of vision based on two lenses in a semi-rimless design
  • Offers protection against Ultraviolet (UV) radiation in accordance with European standards
  • Weight: 27g
  • 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology for secure and comfortable fit
  • Soft nose pads for comfortable fit
  • Superior Scotchgard™ anti-fog coating meeting K and N on the standard clear, gray, and amber lenses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lens Coating Scratch-resistant
Lens Tint I/O Mirror
Colore telaio Gray
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Polycarbonate
UV Protection